orto-Borsyre ≥98%, crystallised, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
20177.290EA 610 NOK
20177.290 20177.368
orto-Borsyre ≥98%, crystallised, TECHNICAL
orto-Borsyre
Formel: B(OH)₃
MW: 61,83 g/mol
Kokepunkt: 185 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 160 °C
Tetthet: 1,44 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011337
CAS-nummer: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
REACH: 01-2119486683-25
Merck Indeks: 13,01326
https://no.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/54/16640554.jpg
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 98 %