orto-Borsyre ≥99%, crystallised, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
20182.297EA 950 NOK
20182.297 20182.366
orto-Borsyre ≥99%, crystallised, GPR RECTAPUR®
ortho-Boric acid
Formel: B(OH)₃
Kokepunkt: 185 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 160 °C
Tetthet: 1,44 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011337
CAS-nummer: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
REACH: 01-2119486683-25
Merck Indeks: 13,01326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=7316a7ae048923d6e8bfdfdfab30846772139398&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Non-volatile with methanol/HCl Max. 0.2 %
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm