Germanium(IV)klorid 99.99% (trace metals basis)
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Germanium tetrachloride, Tetrachlorogermane
197150250 197151000 197150050
ACRO197150250EA 3625 NOK
ACRO197150250 ACRO197151000 ACRO197150050
Germanium(IV)klorid 99.99% (trace metals basis)
Germanium(IV)klorid
Formel: Cl₄Ge
MW: 214,42 g/mol
Kokepunkt: 82 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –49,5 °C
Tetthet: 1,84 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011029
CAS-nummer: 10038-98-9
EINECS: 233-116-7
FN: 2922
ADR: 8,I
Merck Indeks: 12,04418
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Total trace metal impurities ≤0.01 %