Tinn(II)klorid zS, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: Stannous chloride, Tin dichloride
MQ200
8.18150.0100 8.18150.0500
8.18150.0100EA 605 NOK
8.18150.0100 8.18150.0500
Tinn(II)klorid zS, Sigma-Aldrich®
Tinn(II)klorid
Formel: SnCl₂
MW: 189.62 g/mol
Kokepunkt: 623
Smeltepunkt: 246
Tetthet: 3.95 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011241
CAS-nummer: 7772-99-8
EINECS: 231-868-0
FN: 3260
ADR: 8 II
Merck Indeks: 13,08861
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 2700 g/l (20 °C)
Melting Point 246 °C
Molar Mass 189.62 g/mol
Boiling Point 623 °C (1013 hPa)
Density 3.95 g/cm3 (20 °C)
pH 2.0 (100 g/l, H2O, 20 °C)