Silikagel, Supelco®
Leverandør: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01907.1000 1.01907.5000
1.01907.1000EA 925 NOK
1.01907.1000 1.01907.5000
Silikagel, Supelco®
Silikagel
Formel: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Kokepunkt: 2230
Smeltepunkt: 1710
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011232
CAS-nummer: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
REACH: 01-2119379499-16