Silikagel, Supelco®
Leverandør: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
12479-25KG 12479-5KG
12479-25KGEA 12350 NOK
12479-25KG 12479-5KG
Silikagel, Supelco®
Silikagel
Formel: SiO₂
Kokepunkt: 2230 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1710 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011232
CAS-nummer: 63231-67-4
REACH: 01-2119379499-16