Silikagel, Pore size: 60 Å (0.2-0.5 mm) for column chromatography, Millipore®
Leverandør: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.07733.1000 1.07733.9025 1.07733.9025
1.07733.1000EA 3000 NOK
1.07733.1000 1.07733.9025 MERC1.07733.9025
Silikagel, Pore size: 60 Å (0.2-0.5 mm) for column chromatography, Millipore®
Silikagel
*F254: fluorescerende indikator
  • Pålitelige resultater og enkel prøveanvendelse
  • En rekke pakkestørrelser fra 250 g til 25 kg
  • Rimelige alternativer til de vanlige typene
Formel: SiO₂
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011232
CAS-nummer: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
pH-value (10 % suspension) 6.5 - 7.5
Fe (Iron) ≤ 0.02 %
Loss on drying ≤ 7.0 %
Particle size 90 % between 0.200 - 0.500 mm