Karbondisulfid 99.9%, extra pure low in benzene
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
177280010 177280250 177285000 177280025
ACRO177280010EA 1975 NOK
ACRO177280010 ACRO177280250 ACRO177285000 ACRO177280025
Karbondisulfid 99.9%, extra pure low in benzene
Karbondisulfid
Formel: CS₂
MW: 76,14 g/mol
Kokepunkt: 46,2 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –111 °C
Tetthet: 1,262 g/cm³
Flash punkt: –30 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011321
CAS-nummer: 75-15-0
EINECS: 200-843-6
FN: 1131
ADR: 3,I
Merck Indeks: 13,01821
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7fe0c906449b3b5461b1bac971c583c92c0b41c&vid=59e9028fbb4d1c2acb6f98101726e8ec520e0aa8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Assay ≥99.85 % (By difference)
Residue after evaporation ≤20 ppm
Hydrogen sulfide (H2S) ≤3 ppm
Benzene ≤50 ppm
HPLC ≥97.5 %