Fosfor(III)bromid 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
169470050 169475000 169471000
ACRO169470050EA 585 NOK
ACRO169470050 ACRO169475000 ACRO169471000
Fosfor(III)bromid 99%
Fosfor(III)bromid
Formel: PBr₃
Kokepunkt: 175 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –40 °C
Tetthet: 2,88 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011436
CAS-nummer: 7789-60-8
EINECS: 232-178-2
FN: 1808
ADR: 8,II
Merck Indeks: 12,07514
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear to slightly hazy colorless to yellow to light brown Liquid
Titration Argentometric ≥98.5 % (ex Br)
Melting point 110 to 116 °C
HPLC ≥97.5 %