Antimon(III)klorid zA, Supelco®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: Antimony trichloride
MQ300
1.07838.0250 1.07838.1000
1.07838.0250EA 2120 NOK
1.07838.0250 1.07838.1000
Antimon(III)klorid zA, Supelco®
Antimon(III)klorid
Formel: SbCl₃
MW: 228.12 g/mol
Kokepunkt: 223.5
Smeltepunkt: 73
Tetthet: 3.14 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011212
CAS-nummer: 10025-91-9
EINECS: 233-047-2
FN: 1733
ADR: 8 II
Merck Indeks: 13,00713
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 931 g/l (20 °C) Hydrolysis
Melting Point 73 °C
Molar Mass 228.1 g/mol
Bulk Density 1600 kg/m3
Boiling Point 233 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.16 hPa (20 °C)
Density 3.14 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) acidic