Antimon(V)klorid, vannfri 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Antimony pentachloride
201210010 201210500 201212500
ACRO201210010EA 6825 NOK
ACRO201210010 ACRO201210500 ACRO201212500
Antimon(V)klorid, vannfri 99%
Antimon(V)klorid
Formel: Cl₅Sb
MW: 299,02 g/mol
Kokepunkt: 92 °C (30 mmHg)
Smeltepunkt: 2,8 °C
Tetthet: 2,36 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011213
CAS-nummer: 7647-18-9
EINECS: 231-601-8
FN: 1730
ADR: 8,II
Merck Indeks: 13,00701
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to yellow Liquid (May develop some turbidity or precipitate)
Assay ≥98.5 %