Antimon(V)klorid for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07837.0025 8.07837.0100
8.07837.0025EA 1100 NOK
8.07837.0025 8.07837.0100
Antimon(V)klorid for syntese, Sigma-Aldrich®
Antimon(V)klorid
Formel: Cl₅Sb
Kokepunkt: 140 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 3 °C
Tetthet: 2,35 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011213
CAS-nummer: 7647-18-9
EINECS: 231-601-8
FN: 1730
ADR: 8,II
Merck Indeks: 13,00701
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) (rigorous decomposition)
Melting Point 3 - 4 °C
Molar Mass 299.01 g/mol
Boiling Point 140 °C
Vapor Pressure 1.1 hPa (20 °C)
Density 2.35 g/cm3 (20 °C)