Bismut(III)klorid, vannfri 97+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Bismuth(III) chloride, Bismuth trichloride
208830250 208831000 208835000
ACRO208830250EA 1050 NOK
ACRO208830250 ACRO208831000 ACRO208835000
Bismut(III)klorid, vannfri 97+%
Bismut(III)klorid
Formel: BiCl₃
MW: 315,34 g/mol
Kokepunkt: 447 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 230…232 °C
Tetthet: 4,75 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003461
CAS-nummer: 7787-60-2
EINECS: 232-123-2
ADR: 8,III
Merck Indeks: 13,01261
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige to grey Crystalline powder and/or chunks
Titration Argentometric ≥98.0 %
Water ≤3 % (K.F.)