Bismut(III)klorid 99.999% (trace metals basis)
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Bismuth(III) chloride, Bismuth trichloride
318350050 318350250
ACRO318350050EA 1100 NOK
ACRO318350050 ACRO318350250
Bismut(III)klorid 99.999% (trace metals basis)
Bismut(III)klorid
Formel: BiCl₃
MW: 315,34 g/mol
Kokepunkt: 447 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 230…232 °C
Tetthet: 4,75 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003461
CAS-nummer: 7787-60-2
EINECS: 232-123-2
ADR: 8,III
Merck Indeks: 13,01261
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder or crystals
Total trace metal impurities ≤10 ppm