Fosfor(III)klorid 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
169480010 169480050 169482500
ACRO169480010EA 1475 NOK
ACRO169480010 ACRO169480050 ACRO169482500
Fosfor(III)klorid 99%
Fosfor(III)klorid
Formel: Cl₃P
Kokepunkt: 76 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –112 °C
Tetthet: 1,57 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011438
CAS-nummer: 7719-12-2
EINECS: 231-749-3
FN: 1809
ADR: 6.1,I
Merck Indeks: 12,07515
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear liquid
Titration Argentometric ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA
Iron (Fe) ≤10 ppm
Impurity ≤1 % POCl3