Fosfor(V)klorid 98%
Leverandør: Thermo Scientific
|
Danger
|
169460010
169461000
169460025
169460010.EA
1675
NOK
169460010.
169461000.
169460025.
Fosfor(V)klorid 98%
Fosfor(V)klorid
Formel:
Cl₅P MW: 208,24 g/mol Smeltepunkt: 167 °C (subl.) Tetthet: 1,6 g/cm³ Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00011439 CAS-nummer: 10026-13-8 EINECS: 233-060-3 FN: 1806 ADR: 8,II Merck Indeks: 12,07508 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Yellow Powder and/or scales |
Titration Argentometric | ≥97.5 % |
Melting point | 38 to 44 °C |
GC | ≥96.0 % |