Fosfor(V)klorid for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22340.0100 8.22340.0500 8.22340.1000 8.22340.9025
8.22340.0100EA 520 NOK
8.22340.0100 8.22340.0500 8.22340.1000 8.22340.9025
Fosfor(V)klorid for syntese, Sigma-Aldrich®
Fosfor(V)klorid
Formel: Cl₅P
MW: 208,24 g/mol
Smeltepunkt: ∼148 °C
Tetthet: 3,6 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011439
CAS-nummer: 10026-13-8
EINECS: 233-060-3
FN: 1806
ADR: 8,II
Merck Indeks: 12,07508
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) soluble,(decomposition)
Melting Point 148 °C
Molar Mass 208.24 g/mol
Boiling Point 167 °C (decomposition)
Vapor Pressure 0.016 hPa (20 °C)
Density 2.1 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) acidic
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material