Fosforpentoksid ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. analytisk reagens, Supelco®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: Phosphorus(V) oxide, di-Phosphorus pentoxide, Phosphorus pentoxide, Phosphoric anhydride
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.00570.0100 1.00570.0500
1.00570.0100EA 586 NOK
1.00570.0100 1.00570.0500
Fosforpentoksid ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. analytisk reagens, Supelco®
Fosforpentoksid
Formel: P₂O₅
MW: 141,94 g/mol
Smeltepunkt: 562 °C
Tetthet: 2,253 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011440
CAS-nummer: 1314-56-3
EINECS: 215-236-1
FN: 1807
ADR: 8,II
Merck Indeks: 13,07441