Ammoniumnitrat ≥98.5%, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Warning
21277.361EA 1775 NOK
21277.361 21277.460
Ammoniumnitrat ≥98.5%, TECHNICAL
Ammonium nitrate
Formel: NH₄NO₃
MW: 80.04 g/mol
Kokepunkt: 230
Smeltepunkt: 169
Tetthet: 1.73 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011425
CAS-nummer: 6484-52-2
EINECS: 229-347-8
FN: 1942
ADR: 5.1 III
Merck Indeks: 13,00538
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay (calculated on anhydrous) Min. 98.5 %