Tellurium tetraklorid 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Tellurium(IV) chloride
194740250 194741000
ACRO194740250EA 1825 NOK
ACRO194740250 ACRO194741000
Tellurium tetraklorid 99%
Tellurium tetraklorid
Formel: Cl₄Te
MW: 269,41 g/mol
Kokepunkt: 380 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 224 °C
Tetthet: 3,26 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011262
CAS-nummer: 10026-07-0
EINECS: 233-055-6
FN: 3260
ADR: 8,II
Merck Indeks: 12,09279
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white to light yellow Powder
Titration Argentometric ≥98.5 % (ex Cl)