Selendioksid 99.999% (trace metals basis)
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
193980100 193980500
ACRO193980100EA 2200 NOK
ACRO193980100 ACRO193980500
Selendioksid 99.999% (trace metals basis)
Selenium dioxide
Formel: SeO₂
MW: 110,96 g/mol
Smeltepunkt: 315 °C
Tetthet: 3,95 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003562
CAS-nummer: 7446-08-4
EINECS: 231-194-7
FN: 3283
ADR: 6.1,II
Merck Indeks: 13,08508
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %