Tellurdioksid, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12356.0025 1.12356.0010
1.12356.0025EA 1840 NOK
1.12356.0025 1.12356.0010
Tellurdioksid, Sigma-Aldrich®
Tellurium dioxide
Formel: O₂Te
MW: 159,6 g/mol
Kokepunkt: 1245 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 773 °C
Tetthet: 5,6 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011263
CAS-nummer: 7446-07-3
EINECS: 231-193-1
Merck Indeks: 14,09123
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 733 °C
Molar Mass 159.60 g/mol
Boiling Point 1245 °C
Density 6.02 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Tellurium(IV) oxide
Hill Formula O2Te
Chemical Formula TeO2