Diphenyl ditelluride 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
301840010 301840050
ACRO301840010EA 740 NOK
ACRO301840010 ACRO301840050
Diphenyl ditelluride 97%
Diphenyl ditelluride
Formel: C₁₂H₁₀Te₂
MW: 409.41 g/mol
Smeltepunkt: 64…67 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00192106
CAS-nummer: 32294-60-3
EINECS: 250-982-1
FN: 3284
ADR: 6.1 III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Orange to brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 67 °C
HPLC ≥96.0 %