Xenon difluorid 99.5+%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
278550010 278550050
ACRO278550010EA 1800 NOK
ACRO278550010 ACRO278550050
Xenon difluorid 99.5+%
Xenon difluorid
Formel: F₂Xe
MW: 169,29 g/mol
Kokepunkt: 114 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 129 °C
Tetthet: 4,32 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00040538
CAS-nummer: 13709-36-9
EINECS: 237-251-2
FN: 3085
ADR: 5.1,II
Merck Indeks: 14,10072
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystals
Purity ≥99.50 %