Xenon difluorid for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18888.0001 8.18888.0005
8.18888.0001EA 2560 NOK
8.18888.0001 8.18888.0005
Xenon difluorid for syntese, Sigma-Aldrich®
Xenon difluorid
Formel: F₂Xe
MW: 169,29 g/mol
Kokepunkt: 114 °C (1013 hPa)
Tetthet: 4,32 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00040538
CAS-nummer: 13709-36-9
EINECS: 237-251-2
FN: 3085
ADR: 5.1 (8),II
Merck Indeks: 14,10072
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 130 - 135 °C (sublimed)
Molar Mass 169.29 g/mol
Vapor Pressure 3.8 hPa (25 °C)