1-Indanon 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2,3-Dihydro-1H-inden-1-one
122110100 122110250 122111000
ACRO122110100EA 805 NOK
ACRO122110100 ACRO122110250 ACRO122111000
1-Indanon 99+%
1-Indanon
Formel: C₉H₈O
MW: 132,16 g/mol
Kokepunkt: 243…245 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 38…42 °C
Tetthet: 1,1028 g/cm³ (40 °C)
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003785
CAS-nummer: 83-33-0
EINECS: 201-470-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to brown Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 42 °C
GC ≥99.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure