2-Indanon 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: beta-Hydrindone, 2-Oxoindane, 1H-Inden-2(3H)-one
164110100 164110500
ACRO164110100EA 1250 NOK
ACRO164110100 ACRO164110500
2-Indanon 97%
2-Indanon
Formel: C₉H₈O
MW: 132,16 g/mol
Kokepunkt: 220…225 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 50…57 °C
Tetthet: 1,0712 g/cm³ (67 °C)
Flash punkt: 100 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00003792
CAS-nummer: 615-13-4
EINECS: 210-410-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 57 °C
GC ≥96.0 %