5-Metoksy-1-indanon 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
179670050 179670100
ACRO179670050EA 1125 NOK
ACRO179670050 ACRO179670100
5-Metoksy-1-indanon 98%
5-Metoksy-1-indanon
Formel: C₁₀H₁₀O₂
Kokepunkt: 145…150 °C (0,2 mmHg)
Smeltepunkt: 107…111 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003789
CAS-nummer: 5111-70-6
EINECS: 225-838-6
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Green-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 107 to 111 °C
GC ≥97.5 %