1,3-Indandion 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1,3-Indanedione, Indan-1,3-dione, 1H-Indene-1,3(2H)-dione
122090050 122090250 122091000
ACRO122090050EA 540 NOK
ACRO122090050 ACRO122090250 ACRO122091000
1,3-Indandion 97%
1,3-Indandion
Formel: C₉H₆O₂
MW: 146,15 g/mol
Kokepunkt: 283 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 129…132 °C
Tetthet: 1,37 g/cm³ (21 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003779
CAS-nummer: 606-23-5
EINECS: 210-109-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to beige to golden Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 124 to 131 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %