4-Bromoisoquinoline 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
107090010 107090100
ACRO107090010EA 390 NOK
ACRO107090010 ACRO107090100
4-Bromoisoquinoline 98%
4-Bromoisoquinoline
Formel: C₉H₆BrN
MW: 208.06 g/mol
Kokepunkt: 280
Smeltepunkt: 39…43 °C
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00006904
CAS-nummer: 1532-97-4
EINECS: 216-244-8
FN: 2811
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light beige Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 39 to 43 °C
GC ≥97.5 %