Isokinolin 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
325031000 325035000
ACRO325031000EA 1050 NOK
ACRO325031000 ACRO325035000
Isokinolin 97%
Isokinolin
Formel: C₉H₇N
Kokepunkt: 242 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 24…28 °C
Tetthet: 1,09 g/cm³
Flash punkt: 107 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00006898
CAS-nummer: 119-65-3
EINECS: 204-341-8
FN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Indeks: 13,05242
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to white to yellow to light brown Fused solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 24 to 28 °C
GC ≥96.0 %