Lantan(III)oksid 99.99% (trace metals basis)
Leverandør: Thermo Scientific
193291000 193290010 193295000
ACRO193291000EA 2275 NOK
ACRO193291000 ACRO193290010 ACRO193295000
Lantan(III)oksid 99.99% (trace metals basis)
Lantan(III)oksid
Formel: La₂O₃
MW: 325,81 g/mol
Kokepunkt: 4200 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 2315 °C
Tetthet: 6,51 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011071
CAS-nummer: 1312-81-8
EINECS: 215-200-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Powder
Assay ≥99.94 % (La2O3) TREO base
Loss on ignition ≤2.0 % (1000°C)
Iron(III)oxide (Fe2O3) ≤10 ppm