Lantan(III)oksid 99.9% (trace metals basis)
Leverandør: Thermo Scientific
199162500 199160010
ACRO199162500EA 2275 NOK
ACRO199162500 ACRO199160010
Lantan(III)oksid 99.9% (trace metals basis)
Lantan(III)oksid
Formel: La₂O₃
MW: 325,81 g/mol
Kokepunkt: 4200 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 2315 °C
Tetthet: 6,51 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011071
CAS-nummer: 1312-81-8
EINECS: 215-200-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Powder
Assay ≥99.85 % (La2O3) TREO base
Loss on ignition ≤3.0 % (1000°C)
Iron(III)oxide (Fe2O3) ≤250 ppm