Lantan(III)oksid 91%
Leverandør: Thermo Scientific
413021000 413022500
ACRO413021000EA 1175 NOK
ACRO413021000 ACRO413022500
Lantan(III)oksid 91%
Lantan(III)oksid
Formel: La₂O₃
MW: 325,81 g/mol
Kokepunkt: 4200 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 2315 °C
Tetthet: 6,51 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011071
CAS-nummer: 1312-81-8
EINECS: 215-200-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light grey Powder
Assay ≥89 %
Melting point 170 to 175 °C
GC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %