Lantan(III)oksid, Supelco®
Leverandør: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12220.0100 1.12220.0500
1.12220.0100EA 1570 NOK
1.12220.0100 1.12220.0500
Lantan(III)oksid, Supelco®
Lantan(III)oksid
Formel: La₂O₃
MW: 325,81 g/mol
Kokepunkt: 4200 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 2315 °C
Tetthet: 6,51 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011071
CAS-nummer: 1312-81-8
EINECS: 215-200-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Melting Point 2315 °C
Molar Mass 325.82 g/mol
Bulk Density 1300 kg/m3
Boiling Point 4200 °C
Density 6.51 g/cm3 (20 °C)
pH 9.0 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)