Sølvfluorid 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
210450050 210450250
ACRO210450050EA 1900 NOK
ACRO210450050 ACRO210450250
Sølvfluorid 99+%
Sølvfluorid
Formel: AgF
MW: 126,87 g/mol
Kokepunkt: 1150 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 435 °C
Tetthet: 5,85 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003410
CAS-nummer: 7775-41-9
EINECS: 231-895-8
FN: 3260
ADR: 8,II
Merck Indeks: 12,08657
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Brown-yellow to rust brown Powder
Assay ≥99.0 %