Disølvoksid 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
205800100 205800500 205802500
ACRO205800100EA 1600 NOK
ACRO205800100 ACRO205800500 ACRO205802500
Disølvoksid 99+%
Disølvoksid
Formel: Ag₂O
Smeltepunkt: 800…830 °C
Tetthet: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003404
CAS-nummer: 20667-12-3
EINECS: 243-957-1
FN: 1479
ADR: 5.1,I
Merck Indeks: 12,08665
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Black Powder
Elemental Analysis ≥99.0 %
Nitrate (NO3) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Aluminium (Al) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤30 ppm