Zinkoksid 99.999% (trace metals basis)
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Zinci oxidum, Zinc (II) oxide
315790250 315791000
ACRO315790250EA 2125 NOK
ACRO315790250 ACRO315791000
Zinkoksid 99.999% (trace metals basis)
Zinc oxide
Formel: ZnO
MW: 81,39 g/mol
Smeltepunkt: 1975 °C
Tetthet: 5,6 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011300
CAS-nummer: 1314-13-2
EINECS: 215-222-5
FN: 3077
ADR: 9,III
REACH: 01-2119463881-32
Merck Indeks: 13,10200
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Powder and/or granules
Total trace metal impurities ≤0.001 %