Zinkoksid ACS, Reag. Ph. Eur. analytisk reagens, Supelco®
Leverandør: Merck
Warning
Synonymer: Zinci oxidum, Zinc (II) oxide
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.08849.0500 1.08849.1000 1.08849.9025
1.08849.0500EA 679 NOK
1.08849.0500 1.08849.1000 1.08849.9025
Zinkoksid ACS, Reag. Ph. Eur. analytisk reagens, Supelco®
Zinc oxide
Formel: ZnO
MW: 81,39 g/mol
Smeltepunkt: 1975 °C
Tetthet: 5,61 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011300
CAS-nummer: 1314-13-2
EINECS: 215-222-5
FN: 3077
ADR: 9,III
REACH: 01-2119463881-32
Merck Indeks: 13,10200
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 1975 °C
Molar Mass 81.37 g/mol
Bulk Density 200 - 700 kg/m3
Density 5.61 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)