Zirkonium(IV)oksid 98.5%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Zirconium dioxide, Zirconium Oxide
190520010 190522500
ACRO190520010EA 3100 NOK
ACRO190520010 ACRO190522500
Zirkonium(IV)oksid 98.5%
Zirkonium(IV)oksid
Formel: ZrO₂
MW: 123,22 g/mol
Kokepunkt: 4300 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 2700 °C
Tetthet: 5,6 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011310
CAS-nummer: 1314-23-4
EINECS: 215-227-2
Merck Indeks: 14,10180
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Powder
Assay ≥98.0 % (ZrO2 + HfO2)