Krom(III)oksid, Technipur®
Leverandør: Merck
1.02483.9050
1.02483.9050EA 0 NOK
1.02483.9050
Krom(III)oksid, Technipur®
Krom(III)oksid
Formel: Cr₂O₃
Kokepunkt: 4000 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 2435 °C
Tetthet: 5,22 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010949
CAS-nummer: 1308-38-9
EINECS: 215-160-9
Merck Indeks: 13,02247