1,4-Dibromnaftalen 98+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
406500050 406500250
ACRO406500050EA 1850 NOK
ACRO406500050 ACRO406500250
1,4-Dibromnaftalen 98+%
1,4-Dibromnaftalen
Formel: C₁₀H₆Br₂
MW: 285,97 g/mol
Kokepunkt: 310 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 80…82 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00041823
CAS-nummer: 83-53-4
EINECS: 201-484-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 79 to 83 °C
GC ≥98.0 %