Accessories for Moxi™ Z
Leverandør: Orflo
MXA004 MXC011 MXC012
701-0252EA 0 NOK
701-0252 ORFLMXC011 ORFLMXC012
Accessories for Moxi™ Z
Celletellere Elektroniske celletellere
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Modell Type M cassettes Type S cassettes
Environmentally Preferable
Konsentrasjon 3000 – 500000 cells/ml 3000 – 1750000 cells/ml
Cellestørrelse 34 - 20580 fL 14 - 9202 fL
Prøvevolum 75 µl 75 µl
Dynamisk område 4 - 34 µm 3 - 26 µm
Måletid 8 s 15 s