1-Naftol 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 1-Hydroxynaphthalene, α-Naphthol, α-Hydroxynaphthalene
128191000 128195000 128190025
ACRO128191000EA 410 NOK
ACRO128191000 ACRO128195000 ACRO128190025
1-Naftol 99+%
1-Naftol
Formel: C₁₀H₈O
MW: 144,17 g/mol
Kokepunkt: 278…280 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 95…97 °C
Tetthet: 1,224 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 125 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003930
CAS-nummer: 90-15-3
EINECS: 201-969-4
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 13,06409
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Beige to grey to brown Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 97 °C
GC ≥99.0 %