1-Naftol for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: 1-Hydroxynaphthalene, α-Naphthol, α-Hydroxynaphthalene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22289.0250 8.22289.1000 8.22289.9050
8.22289.0250EA 454 NOK
8.22289.0250 8.22289.1000 8.22289.9050
1-Naftol for syntese, Sigma-Aldrich®
1-Naftol
Formel: C₁₀H₈O
MW: 144,17 g/mol
Kokepunkt: 282 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 94 °C
Tetthet: 1,224 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 125 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003930
CAS-nummer: 90-15-3
EINECS: 201-969-4
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 13,06409
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 0.1 g/l (20 °C)
Melting Point 94 - 96 °C
Molar Mass 144.17 g/mol
Bulk Density 450 kg/m3
Boiling Point 288 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (94 °C)
Flash Point 125 °C
Density 1.28 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 510 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials