VWR® CO 310/CO 310 M, Konduktivitetsmåler, håndholdt
Leverandør: VWR Collection
663-0164EA 9225 NOK
663-0164 663-0165 663-0340 663-0341 663-0342
VWR® CO 310/CO 310 M, Konduktivitetsmåler, håndholdt
Elektrokjemiske målere Ledningsevnemålere
These portable, economical meters can simultaneously measure conductivity, specific conductance, salinity, TDS (Total Dissolved Solids) and temperature.
  • IP 67 waterproof housing, large display and easy to use keypad
  • Automatic or manual temperature compensation
  • 50 or 250 data sets reviewable memory
  • 500 (CO 310 M) or 1000 (CO 310) hour battery life; auto-shut off function (30 min of non use)
  • Electrode offset recognition; auto-lock and hold of readings on display
Additional functions of CO 310 M:
- Extended memory capacity (250 data sets)
- Waterproof USBMore Product Information
Limited Time Sale
Select items below are currently on sale
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Modell CO 310 CO 310 M
Environmentally Preferable
Konduktivitetsområde 0 - 499,9 µS/cm/500 - 4999 µS/cm/5,0 - 49,99 mS/cm/50,0 - 200 mS/cm
Konduktivitetsoppløsning 0,1 µS/cm/1 µS/cm/0,01 mS/cm/0,1 mS/cm 0,1 µS/cm/1 µS/cm/0,01 mS/cm/0,1 mS/cm
Konduktivitetsnøyaktighet 0 - 499,9 μS/cm: ± (1% of reading + 2 μS/cm)
0 - 4999 μS/cm: ± (1% of reading + 5 μS/cm)
0 - 49,99 mS/cm: ± (1% of reading + 0,05 mS/cm)
0 - 200,0 mS/cm: ± (2,5% of reading + 0,05 mS/cm)
Konduktivitetscellekonstant 4,50 - 5,50 (default: 5,00) 4,50 - 5,50 (default: 5,00)
Konduktivitetsreferansetemperatur 15 - 25 °C 15 - 25 °C
Salinitet - område 0,0 - 70,0 ppt
Salinitet - oppløsning 0,1 0,1
Salinitet - nøyaktighet ±0,2% FS
TDS - område User may enter constant values from 0,30 to 1,00, default value 0,65
Temperaturområde –10...+90 °C –10...+90 °C
Temperaturoppløsning 0,1 °C 0,1 °C
Temperaturnøyakighet ±0,2 °C (or ±4%, whichever is greater) ±0,2 °C (or ±4%, whichever is greater)
temperaturkompensering Automatic/manual Automatic/manual
Datalogg kapasitet 50 data sets 250 data sets
Utganger Micro USB
Strømforsyning 1× 9 V battery 1× 9 V battery
Samsvar IP 67 IP 67
B×D×H 78×37×184 mm 78×37×184 mm
Vekt 0,27 kg 0,27 kg