2-Naftol 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Hydroxynaphthalene, β-Naphthol, β-Hydroxynaphthalene
156970010 156970050 156972500
ACRO156970010EA 990 NOK
ACRO156970010 ACRO156970050 ACRO156972500
2-Naftol 98%
2-Naftol
Formel: C₁₀H₈O
MW: 144,17 g/mol
Kokepunkt: 285…286 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 120…124 °C
Tetthet: 1,217 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 153 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004067
CAS-nummer: 135-19-3
EINECS: 205-182-7
FN: 3077
ADR: 9,III
Merck Indeks: 12,06471
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige to pink to light brown Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 119 to 125 °C
GC ≥97.5 %