Naftalen 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
180900010 180902500 180900025 180900050
ACRO180900010EA 975 NOK
ACRO180900010 ACRO180902500 ACRO180900025 ACRO180900050
Naftalen 99%
Naftalen
Formel: C₁₀H₈
MW: 128,17 g/mol
Kokepunkt: 218 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 79…82 °C
Tetthet: 0,99 g/cm³
Flash punkt: 78 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001742
CAS-nummer: 91-20-3
EINECS: 202-049-5
FN: 1334
ADR: 4.1,III
Merck Indeks: 12,06457
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c87c606cb828e0f39bab8b9d50c2c26501e1637d&vid=9e4bc21353014391fc8486208c8757e6375e2ef5&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals or flakes or tablets or balls
Infrared spectrum Conforms
Melting point 79 to 82 °C
GC ≥98.5 %