2-(brommetyl)naftalen 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
162560050 162560250 162561000
ACRO162560050EA 685 NOK
ACRO162560050 ACRO162560250 ACRO162561000
2-(brommetyl)naftalen 96%
2-(brommetyl)naftalen
Formel: C₁₁H₉Br
MW: 221,1 g/mol
Kokepunkt: 213 °C (100 mmHg)
Smeltepunkt: 52…57 °C
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00004123
CAS-nummer: 939-26-4
EINECS: 213-359-5
FN: 3261
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 57 °C
GC ≥95 %