1-Metylnaftalen 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
127161000 127165000 127160025
ACRO127161000EA 450 NOK
ACRO127161000 ACRO127165000 ACRO127160025
1-Metylnaftalen 96%
1-Metylnaftalen
Formel: C₁₁H₁₀
Kokepunkt: 240…243 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –22 °C
Tetthet: 1,02 g/cm³
Flash punkt: 82 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004034
CAS-nummer: 90-12-0
EINECS: 201-966-8
FN: 3082
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6100 to 1.6180 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.4 %
Color scale ≤10 APHA
Aldehyde (C3H6O) ≤0.01